Merck
ENA638598632
Enamine
1-(2-methoxypyridin-4-yl)cyclopropan-1-amine dihydrochloride
Wybierz wielkość
50 MG
3281,85 zł
100 MG
4299,75 zł
250 MG
6119,10 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-345913-50MG
3281,85 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Powiadom mnie
Otrzymaj powiadomienie e-mail, gdy ten produkt będzie gotowy do wysyłki.
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
3281,85 zł
100 MG
4299,75 zł
250 MG
6119,10 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.13
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-345913-50MG
3281,85 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Powiadom mnie
Otrzymaj powiadomienie e-mail, gdy ten produkt będzie gotowy do wysyłki.
Iupac Name
1-(2-methoxypyridin-4-yl)cyclopropan-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2O.2ClH/c1-12-8-6-7(2-5-11-8)9(10)3-4-9;;/h2,5-6H,3-4,10H2,1H3;2*1H
Klucz InChI
ZELXKIJDRRANGG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345913
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345913
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)