Merck
ENA638598509
Enamine
2-[4-(chloromethyl)-1,3-oxazol-2-yl]pyridine hydrochloride
Wybierz wielkość
50 MG
3484,35 zł
100 MG
4502,25 zł
250 MG
6321,60 zł
500 MG
9855,00 zł
1 G
12 575,25 zł
2.5 G
24 462,45 zł
5 G
36 086,40 zł
10 G
53 414,10 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-344566-50MG
3484,35 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
3484,35 zł
100 MG
4502,25 zł
250 MG
6321,60 zł
500 MG
9855,00 zł
1 G
12 575,25 zł
2.5 G
24 462,45 zł
5 G
36 086,40 zł
10 G
53 414,10 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.08
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-344566-50MG
3484,35 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
4-(chloromethyl)-2-(pyridin-2-yl)oxazole hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H7ClN2O.ClH/c10-5-7-6-13-9(12-7)8-3-1-2-4-11-8;/h1-4,6H,5H2;1H
Klucz InChI
BWTKPHOADRDHAK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344566
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344566
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)