Merck
ENA638597965
Enamine
1-(4-fluoro-2-nitrophenyl)propan-2-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.17
Numer MDL:
mp
60-62
Iupac Name
1-(4-fluoro-2-nitrophenyl)acetone
Inchi Code
1S/C9H8FNO3/c1-6(12)4-7-2-3-8(10)5-9(7)11(13)14/h2-3,5H,4H2,1H3
Klucz InChI
ZUSSYVUYWCVGHV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-342243
Melting Point
60-62
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-342243
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)