Merck
ENA638595637
Enamine
8-fluoro-1-methyl-5-nitroisoquinoline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.18
Numer MDL:
Iupac Name
8-fluoro-1-methyl-5-nitroisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H7FN2O2/c1-6-10-7(4-5-12-6)9(13(14)15)3-2-8(10)11/h2-5H,1H3
Klucz InChI
ONSUNDKJHCSCKM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-340701
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-340701
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)