Merck
ENA638591170
Enamine
5,7-difluoro-3-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.17
Numer MDL:
Iupac Name
5,7-difluoro-3-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H7F2NO2/c1-4-6-2-5(11)3-7(12)9(6)13-8(4)10(14)15/h2-3,13H,1H3,(H,14,15)
Klucz InChI
RUTGKPKMHWIMFA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-336959
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-336959
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)