Merck
ENA638589719
Enamine
[1-(4-aminophenyl)cyclopentyl]methanol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.27
Numer MDL:
Iupac Name
[1-(4-aminophenyl)cyclopentyl]methanol
Inchi Code
1S/C12H17NO/c13-11-5-3-10(4-6-11)12(9-14)7-1-2-8-12/h3-6,14H,1-2,7-9,13H2
Klucz InChI
ASNZAFADSUNWRO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-336225
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-336225
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)