Merck
ENA638588817
Enamine
2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.16
Numer MDL:
Iupac Name
2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H6F2N2O2/c10-8(11)6-7(9(14)15)13-4-2-1-3-5(13)12-6/h1-4,8H,(H,14,15)
Klucz InChI
WHZCVAFPJKFQLH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-333659
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-333659
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)