Merck
ENA638588058
Enamine
N-(3-ethoxypropyl)pyridin-4-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.25
Numer MDL:
Iupac Name
N-(3-ethoxypropyl)-4-pyridinamine
Inchi Code
1S/C10H16N2O/c1-2-13-9-3-6-12-10-4-7-11-8-5-10/h4-5,7-8H,2-3,6,9H2,1H3,(H,11,12)
Klucz InChI
QVRPVXPHTDNERN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-332566
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-332566
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)