Merck
ENA638587932
Enamine
5-methylbenzene-1,3-diamine dihydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.09
Numer MDL:
mp
255-260
Iupac Name
5-methylbenzene-1,3-diamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10N2.2ClH/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5;;/h2-4H,8-9H2,1H3;2*1H
Klucz InChI
UKXDRSPEFRNNOW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-332225
Melting Point
255-260
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-332225
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)