Merck
ENA638587899
Enamine
rac-(1R,6R)-6-(trifluoromethyl)cyclohex-3-ene-1-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.15
Numer MDL:
Iupac Name
(1R,6R)-6-(trifluoromethyl)cyclohex-3-ene-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H9F3O2/c9-8(10,11)6-4-2-1-3-5(6)7(12)13/h1-2,5-6H,3-4H2,(H,12,13)/t5-,6-/m1/s1
Klucz InChI
UIDABFKCGLTQFA-PHDIDXHHSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-332122
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-332122
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)