Merck
ENA638587857
Enamine
6-(trifluoromethyl)pyridazine-3-carbonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.1
Numer MDL:
Iupac Name
6-(trifluoromethyl)pyridazine-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C6H2F3N3/c7-6(8,9)5-2-1-4(3-10)11-12-5/h1-2H
Klucz InChI
MWVDPHAXQYWTJH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-332004
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-332004
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)