Merck
ENA638587768
Enamine
[1-(3-bromophenyl)ethyl](ethoxy)amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.13
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
N-(1-(3-bromophenyl)ethyl)-O-ethylhydroxylamine
Inchi Code
1S/C10H14BrNO/c1-3-13-12-8(2)9-5-4-6-10(11)7-9/h4-8,12H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
NVJHHSGLLVDZSG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-331829
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-331829
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)