Merck
ENA638587636
Enamine
2-[(piperazin-1-yl)methyl]-1lambda6-thiolane-1,1-dione dihydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
291.24
Numer MDL:
Iupac Name
2-(piperazin-1-ylmethyl)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H18N2O2S.2ClH/c12-14(13)7-1-2-9(14)8-11-5-3-10-4-6-11;;/h9-10H,1-8H2;2*1H
Klucz InChI
CPZWFYUOKPSNBV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-318190
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-318190
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)