Merck
ENA638587631
Enamine
ethyl 3-cyanooxane-3-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.21
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
ethyl 3-cyanotetrahydro-2H-pyran-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H13NO3/c1-2-13-8(11)9(6-10)4-3-5-12-7-9/h2-5,7H2,1H3
Klucz InChI
SSEJMZLSHXFKTH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-318188
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-318188
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)