Merck
ENA638587565
Enamine
N,N,4-trimethylpiperidin-4-amine dihydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.17
Numer MDL:
Iupac Name
N,N,4-trimethylpiperidin-4-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H18N2.2ClH/c1-8(10(2)3)4-6-9-7-5-8;;/h9H,4-7H2,1-3H3;2*1H
Klucz InChI
JZSJTJSIHKPWTA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-331372
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-331372
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)