Merck
ENA638587500
Enamine
1-(isoquinolin-1-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Wybierz wielkość
50 MG
1758,60 zł
100 MG
2519,10 zł
250 MG
3507,75 zł
500 MG
5414,85 zł
1 G
6889,05 zł
2.5 G
13 294,80 zł
5 G
19 583,55 zł
10 G
28 949,40 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-323039-50MG
1758,60 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
1758,60 zł
100 MG
2519,10 zł
250 MG
3507,75 zł
500 MG
5414,85 zł
1 G
6889,05 zł
2.5 G
13 294,80 zł
5 G
19 583,55 zł
10 G
28 949,40 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.24
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-323039-50MG
1758,60 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
1-(isoquinolin-1-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H11NO2/c15-12(16)13(6-7-13)11-10-4-2-1-3-9(10)5-8-14-11/h1-5,8H,6-7H2,(H,15,16)
Klucz InChI
XVMSJPPUFPMJSP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-323039
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-323039
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)