Merck
ENA638587400
Enamine
1-[(piperidin-1-yl)methyl]cyclobutan-1-amine dihydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.2
Numer MDL:
Iupac Name
1-(piperidin-1-ylmethyl)cyclobutan-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H20N2.2ClH/c11-10(5-4-6-10)9-12-7-2-1-3-8-12;;/h1-9,11H2;2*1H
Klucz InChI
IRHBJSYZJLHGAE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-332813
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-332813
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)