Merck
ENA638587219
Enamine
(piperidin-2-yl)methanesulfonamide hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.72
Numer MDL:
Iupac Name
piperidin-2-ylmethanesulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H14N2O2S.ClH/c7-11(9,10)5-6-3-1-2-4-8-6;/h6,8H,1-5H2,(H2,7,9,10);1H
Klucz InChI
ZBVQCJLBBSLTNG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-318317
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-318317
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)