Merck
ENA638586865
Enamine
2-chloro-6-fluoro-4-methylaniline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.59
Numer MDL:
Iupac Name
2-chloro-6-fluoro-4-methylaniline
Inchi Code
1S/C7H7ClFN/c1-4-2-5(8)7(10)6(9)3-4/h2-3H,10H2,1H3
Klucz InChI
KGFABAKXVUBUED-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-317244
Piktogramy
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-317244
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)