Merck
ENA580356353
Enamine
2,2-difluoro-1-(3-nitrophenyl)ethan-1-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.13
Numer MDL:
Iupac Name
2,2-difluoro-1-(3-nitrophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H5F2NO3/c9-8(10)7(12)5-2-1-3-6(4-5)11(13)14/h1-4,8H
Klucz InChI
UPTVURGJGGNSAF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-328747
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-328747
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)