Kluczowe dokumenty
ENA580354715
Enamine
4-[(oxiran-2-yl)methyl]oxane-4-carbonitrile
Wybierz wielkość
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-321245-100MG
834,30 zł
Wybierz wielkość
About This Item
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-321245-100MG
834,30 zł
Iupac Name
4-(oxiran-2-ylmethyl)tetrahydro-2H-pyran-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C9H13NO2/c10-7-9(5-8-6-12-8)1-3-11-4-2-9/h8H,1-6H2
Klucz InChI
PCSFPONESOVJMA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321245
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)