Merck
ENA580354639
Enamine
2-[(5-bromopyridin-2-yl)oxy]acetic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.03
Numer MDL:
mp
134-135
Iupac Name
[(5-bromo-2-pyridinyl)oxy]acetic acid
Inchi Code
1S/C7H6BrNO3/c8-5-1-2-6(9-3-5)12-4-7(10)11/h1-3H,4H2,(H,10,11)
Klucz InChI
XJUFARLLBCMIAD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-323269
Melting Point
134-135
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-323269
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)