Merck
ENA580354624
Enamine
3-formyl-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.2
Numer MDL:
Iupac Name
3-formyl-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H9NO3/c1-12-9-5-3-2-4-7(9)8(6-13)10(12)11(14)15/h2-6H,1H3,(H,14,15)
Klucz InChI
XYANKXSPJQBIDM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-323203
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-323203
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)