Merck
ENA580354558
Enamine
methyl 2,6-dimethylpiperidine-4-carboxylate
Wybierz wielkość
50 MG
1485,90 zł
100 MG
2205,45 zł
250 MG
3153,15 zł
500 MG
4960,80 zł
1 G
6364,80 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-322958-50MG
1485,90 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
1485,90 zł
100 MG
2205,45 zł
250 MG
3153,15 zł
500 MG
4960,80 zł
1 G
6364,80 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.24
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-322958-50MG
1485,90 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
methyl 2,6-dimethylpiperidine-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H17NO2/c1-6-4-8(9(11)12-3)5-7(2)10-6/h6-8,10H,4-5H2,1-3H3
Klucz InChI
SCSANXWNALCTOF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322958
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322958
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)