Merck
ENA580354543
Enamine
rac-(1R,2R)-2-methyl-1-[4-(propan-2-yl)phenyl]cyclopropan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.76
Numer MDL:
Iupac Name
(1R,2R)-1-(4-isopropylphenyl)-2-methylcyclopropan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H19N.ClH/c1-9(2)11-4-6-12(7-5-11)13(14)8-10(13)3;/h4-7,9-10H,8,14H2,1-3H3;1H/t10-,13-;/m1./s1
Klucz InChI
FOAJLLVDCFAXQB-HTMVYDOJSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321104
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321104
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)