Merck
ENA580354541
Enamine
(2E)-3-(3-phenylphenyl)prop-2-enoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.26
Numer MDL:
Iupac Name
(2E)-3-[1,1'-biphenyl]-3-yl-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C15H12O2/c16-15(17)10-9-12-5-4-8-14(11-12)13-6-2-1-3-7-13/h1-11H,(H,16,17)/b10-9+
Klucz InChI
QQQNPVHFBDPNNA-MDZDMXLPSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322912
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322912
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)