Merck
ENA580354481
Enamine
1-{[3-(benzyloxy)phenyl]methyl}piperazine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.39
Numer MDL:
Iupac Name
1-[3-(benzyloxy)benzyl]piperazine
Inchi Code
1S/C18H22N2O/c1-2-5-16(6-3-1)15-21-18-8-4-7-17(13-18)14-20-11-9-19-10-12-20/h1-8,13,19H,9-12,14-15H2
Klucz InChI
RIRDSWLAIQLCPH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322718
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322718
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)