Merck
ENA580354335
Enamine
2-[2-(methylsulfanyl)ethyl]-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.32
Numer MDL:
mp
168-169
Iupac Name
2-[2-(methylsulfanyl)ethyl]-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H13NO2S2/c1-11-3-2-6-8-5(4-12-6)7(9)10/h5-6,8H,2-4H2,1H3,(H,9,10)
Klucz InChI
HNYDDPYIPQVLDL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321860
Melting Point
168-169
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321860
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)