Merck
ENA580350309
Enamine
3-(3-hydroxyprop-1-yn-1-yl)benzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.17
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
mp
144-145
Iupac Name
3-(3-hydroxy-1-propynyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H8O3/c11-6-2-4-8-3-1-5-9(7-8)10(12)13/h1,3,5,7,11H,6H2,(H,12,13)
Klucz InChI
YNURZLOEFNTCMJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314730
Melting Point
144-145
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314730
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)