Merck
ENA580350006
Enamine
1-[2-(hydroxymethyl)morpholin-4-yl]ethan-1-one
Wybierz wielkość
100 MG
1635,75 zł
250 MG
2250,00 zł
500 MG
3425,85 zł
1 G
4338,45 zł
2.5 G
8304,75 zł
5 G
12 189,15 zł
10 G
17 980,65 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-316160-100MG
1635,75 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1635,75 zł
250 MG
2250,00 zł
500 MG
3425,85 zł
1 G
4338,45 zł
2.5 G
8304,75 zł
5 G
12 189,15 zł
10 G
17 980,65 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.19
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-316160-100MG
1635,75 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
1-(2-(hydroxymethyl)morpholino)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C7H13NO3/c1-6(10)8-2-3-11-7(4-8)5-9/h7,9H,2-5H2,1H3
Klucz InChI
FLDCPLTXBLXMAP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-316160
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-316160
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)