Merck
ENA580350003
Enamine
spiro[2.4]heptane-4-carboxylic acid
Wybierz wielkość
50 MG
1963,35 zł
100 MG
2823,30 zł
250 MG
3946,50 zł
500 MG
6099,30 zł
1 G
7760,70 zł
2.5 G
15 020,55 zł
5 G
22 128,30 zł
10 G
32 716,80 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-316156-50MG
1963,35 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
1963,35 zł
100 MG
2823,30 zł
250 MG
3946,50 zł
500 MG
6099,30 zł
1 G
7760,70 zł
2.5 G
15 020,55 zł
5 G
22 128,30 zł
10 G
32 716,80 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.18
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-316156-50MG
1963,35 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
spiro[2.4]heptane-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H12O2/c9-7(10)6-2-1-3-8(6)4-5-8/h6H,1-5H2,(H,9,10)
Klucz InChI
SXYOMNVKWOZAOA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-316156
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-316156
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)