Merck
ENA580349098
Enamine
2,3-diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.07
Numer MDL:
Iupac Name
2,3-diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrochloride
Inchi Code
1S/C5H10N2.2ClH/c1-2-5-3-4(1)6-7-5;;/h4-7H,1-3H2;2*1H
Klucz InChI
BDUVRRCAGMFDAO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-313630
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-313630
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)