Merck
ENA580348861
Enamine
methyl 3-(4-tert-butylphenyl)propanoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.31
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 3-(4-tert-butylphenyl)propanoate
Inchi Code
1S/C14H20O2/c1-14(2,3)12-8-5-11(6-9-12)7-10-13(15)16-4/h5-6,8-9H,7,10H2,1-4H3
Klucz InChI
RXJDVUHKLZDHGD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312198
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312198
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)