Merck
ENA580348770
Enamine
2-[4-(trimethylsilyl)phenyl]ethan-1-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.36
Numer MDL:
Iupac Name
2-[4-(trimethylsilyl)phenyl]ethanamine
Inchi Code
1S/C11H19NSi/c1-13(2,3)11-6-4-10(5-7-11)8-9-12/h4-7H,8-9,12H2,1-3H3
Klucz InChI
ULHCYDOLGZSBPZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310467
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310467
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)