Merck
ENA580348299
Enamine
4-(2,4,6-trimethoxyphenyl)piperidine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
287.79
Numer MDL:
Iupac Name
4-(2,4,6-trimethoxyphenyl)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H21NO3.ClH/c1-16-11-8-12(17-2)14(13(9-11)18-3)10-4-6-15-7-5-10;/h8-10,15H,4-7H2,1-3H3;1H
Klucz InChI
BKRIWQUXXOPVNO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-313711
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-313711
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)