Merck
ENA517163020
Enamine
3-methoxypyridin-2-ol hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.59
Numer MDL:
Iupac Name
3-methoxypyridin-2-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H7NO2.ClH/c1-9-5-3-2-4-7-6(5)8;/h2-4H,1H3,(H,7,8);1H
Klucz InChI
GJOCAQSIUXCVBX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-313298
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-313298
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)