Merck
ENA517162917
Enamine
2-(benzylsulfanyl)-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.36
Numer MDL:
Iupac Name
2-(benzylsulfanyl)-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H11NO2S2/c1-8-10(11(14)15)17-12(13-8)16-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3,(H,14,15)
Klucz InChI
YWZJTXVYSLYDLF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312754
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312754
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)