Merck
ENA517162642
Enamine
(2,4-difluorophenyl)(imino)methyl-lambda6-sulfanone
Wybierz wielkość
50 MG
1649,70 zł
100 MG
2451,15 zł
250 MG
3504,15 zł
500 MG
5522,40 zł
1 G
7084,35 zł
2.5 G
13 882,05 zł
5 G
20 539,35 zł
10 G
30 455,10 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-315045-50MG
1649,70 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Powiadom mnie
Otrzymaj powiadomienie e-mail, gdy ten produkt będzie gotowy do wysyłki.
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
1649,70 zł
100 MG
2451,15 zł
250 MG
3504,15 zł
500 MG
5522,40 zł
1 G
7084,35 zł
2.5 G
13 882,05 zł
5 G
20 539,35 zł
10 G
30 455,10 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.2
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-315045-50MG
1649,70 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Powiadom mnie
Otrzymaj powiadomienie e-mail, gdy ten produkt będzie gotowy do wysyłki.
Iupac Name
2,4-difluoro-S-methylenebenzenesulfinamide
Inchi Code
1S/C7H7F2NOS/c1-12(10,11)7-3-2-5(8)4-6(7)9/h2-4H,1H2,(H2,10,11)
Klucz InChI
NIXWWZKBVRNIAV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-315045
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-315045
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)