Merck
ENA517162498
Enamine
2-(methylsulfanyl)pyridin-4-amine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.67
Numer MDL:
Iupac Name
2-(methylthio)pyridin-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H8N2S.ClH/c1-9-6-4-5(7)2-3-8-6;/h2-4H,1H3,(H2,7,8);1H
Klucz InChI
ZODKCPSADKPBOG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311646
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311646
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)