Merck
ENA517162487
Enamine
2-(quinolin-3-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.15
Numer MDL:
mp
223-225
Iupac Name
2-(quinolin-3-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H12N2.2ClH/c12-6-5-9-7-10-3-1-2-4-11(10)13-8-9;;/h1-4,7-8H,5-6,12H2;2*1H
Klucz InChI
IOPVFVYTTCNTCZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311579
Melting Point
223-225
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311579
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)