Merck
ENA517162482
Enamine
[3-ethyl-5-(iodomethyl)oxolan-3-yl]methanol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.11
Numer MDL:
Iupac Name
(3-ethyl-5-(iodomethyl)tetrahydrofuran-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C8H15IO2/c1-2-8(5-10)3-7(4-9)11-6-8/h7,10H,2-6H2,1H3
Klucz InChI
ZICPUOILXZMYGJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311516
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311516
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)