Kluczowe dokumenty
ENA517162164
Enamine
2,2,5,5-tetramethylcyclopentan-1-one
About This Item
Iupac Name
2,2,5,5-tetramethylcyclopentanone
Inchi Code
1S/C9H16O/c1-8(2)5-6-9(3,4)7(8)10/h5-6H2,1-4H3
Klucz InChI
BXYUQRQZHXARGL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310568
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310568
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)