Merck
ENA517162058
Enamine
3-chloro-5H-chromeno[4,3-c]pyridazine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.64
Numer MDL:
mp
208-209
Iupac Name
3-chloro-5H-chromeno[4,3-c]pyridazine
Inchi Code
1S/C11H7ClN2O/c12-10-5-7-6-15-9-4-2-1-3-8(9)11(7)14-13-10/h1-5H,6H2
Klucz InChI
CTTAKIWDRFXVBY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310114
Melting Point
208-209
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310114
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)