Merck
ENA517161471
Enamine
{2-azabicyclo[2.2.2]octan-6-yl}methanol hydrochloride
Wybierz wielkość
50 MG
1594,80 zł
100 MG
2273,40 zł
250 MG
3156,75 zł
500 MG
4853,25 zł
1 G
6169,50 zł
2.5 G
11 902,50 zł
5 G
17 506,80 zł
10 G
25 866,45 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-310317-50MG
1594,80 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
1594,80 zł
100 MG
2273,40 zł
250 MG
3156,75 zł
500 MG
4853,25 zł
1 G
6169,50 zł
2.5 G
11 902,50 zł
5 G
17 506,80 zł
10 G
25 866,45 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.67
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-310317-50MG
1594,80 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
(2-azabicyclo[2.2.2]octan-6-yl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO.ClH/c10-5-7-3-6-1-2-8(7)9-4-6;/h6-10H,1-5H2;1H
Klucz InChI
CCFJVZPYWMLBAP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310317
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310317
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)