Merck
ENA517161462
Enamine
3-[(4-bromophenyl)methyl]azetidine; trifluoroacetic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
340.14
Numer MDL:
Iupac Name
3-(4-bromobenzyl)azetidine 2,2,2-trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C10H12BrN.C2HF3O2/c11-10-3-1-8(2-4-10)5-9-6-12-7-9;3-2(4,5)1(6)7/h1-4,9,12H,5-7H2;(H,6,7)
Klucz InChI
JOSPTBRFCJBIEX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Salt Data
O=C(O)C(F)(F)F
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310269
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310269
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)