Merck
ENA517161266
Enamine
1-methyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)hydrazine hydrochloride
Wybierz wielkość
50 MG
1333,80 zł
100 MG
1983,15 zł
250 MG
2837,25 zł
500 MG
4469,40 zł
1 G
5727,15 zł
2.5 G
11 220,30 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-307350-50MG
1333,80 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
1333,80 zł
100 MG
1983,15 zł
250 MG
2837,25 zł
500 MG
4469,40 zł
1 G
5727,15 zł
2.5 G
11 220,30 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.56
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-307350-50MG
1333,80 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
1-methyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C3H7F3N2.ClH/c1-8(7)2-3(4,5)6;/h2,7H2,1H3;1H
Klucz InChI
YUEDBQVAVNEONB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307350
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307350
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)