Merck
ENA517161253
Enamine
1-(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)azetidin-2-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.19
Numer MDL:
Iupac Name
1-(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)azetidin-2-one
Inchi Code
1S/C8H11N3O/c1-6-5-7(10(2)9-6)11-4-3-8(11)12/h5H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
AGMHCVOHWXOOCA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
90
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305946
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305946
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)