Merck
ENA514507561
Enamine
rac-2-[(1R,2S)-2-phenylcyclopropyl]acetaldehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.22
Numer MDL:
Iupac Name
2-((1S,2R)-2-phenylcyclopropyl)acetaldehyde
Inchi Code
1S/C11H12O/c12-7-6-10-8-11(10)9-4-2-1-3-5-9/h1-5,7,10-11H,6,8H2/t10-,11+/m1/s1
Klucz InChI
PEQVIHAEPCRQEB-MNOVXSKESA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307187
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307187
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)