Merck
ENA514507550
Enamine
tert-butyl (1aR,2aR,5aS,6aS)-octahydro-1aH-oxireno[2,3-f]isoindole-4-carboxylate
Wybierz wielkość
100 MG
1635,75 zł
250 MG
2250,00 zł
500 MG
3425,85 zł
1 G
4338,45 zł
2.5 G
8304,75 zł
5 G
12 189,15 zł
10 G
17 980,65 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-307024-100MG
1635,75 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1635,75 zł
250 MG
2250,00 zł
500 MG
3425,85 zł
1 G
4338,45 zł
2.5 G
8304,75 zł
5 G
12 189,15 zł
10 G
17 980,65 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
239.31
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-307024-100MG
1635,75 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
tert-butyl (1aR,2aR,5aS,6aS)-octahydro-4H-oxireno[2,3-f]isoindole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H21NO3/c1-13(2,3)17-12(15)14-6-8-4-10-11(16-10)5-9(8)7-14/h8-11H,4-7H2,1-3H3/t8-,9+,10+,11-
Klucz InChI
FQAOKXBZPVNBJE-CKIJPRSSSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307024
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307024
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)