Merck
ENA514507086
Enamine
6-(2-fluorophenoxy)pyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.2
Numer MDL:
Iupac Name
6-(2-fluorophenoxy)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C12H8FNO3/c13-9-3-1-2-4-10(9)17-11-6-5-8(7-14-11)12(15)16/h1-7H,(H,15,16)
Klucz InChI
OZZNBLMFROTCHT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305465
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305465
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)